Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 311,00 € 264,35 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
282.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
264,35 €
Precio de catálogo311,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
InChI
1S/C12H11ClN2O2S/c1-2-17-11(16)10-7-18-12(15-10)14-9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
ULUBAPWNHROTEU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O4I2 is a potent inducer of the Octamer-binding transcription factor 4 (Oct3/4) in various human cell lines including human fibroblasts. In principle O4I2 could be a useful tool for chemical-mediated induction of pluripotency in somatic cells.
Potent inducer of Oct3/4
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?