SML1398
TM5275 sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[2-[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)-2-oxoethoxy]acetamido]-5-chlorobenzoic acid sodium salt, 5-Chloro--[[2-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]-benzoic acid sodium salt, Sodium 5-chloro-2-[({2-[4-(diphenylmethyl) piperazin-1-yl]-2-oxoethoxy}acetyl)amino]benzoate, TM 5275, TM-5275
Seleccione un Tamaño
243,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
243,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(COCC(NC1=C(C([O-])=O)C=C(Cl)C=C1)=O)N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2.[Na+]
InChI
1S/C28H28ClN3O5.Na/c29-22-11-12-24(23(17-22)28(35)36)30-25(33)18-37-19-26(34)31-13-15-32(16-14-31)27(20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21;/h1-12,17,27H,13-16,18-19H2,(H,30,33)(H,35,36);/q;+1/p-1
Clave InChI
JSHSGBIWNPQCQZ-UHFFFAOYSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)