Merck
SML1357
Sigma-Aldrich
VU0453379 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)2-CyclopentylN((1-isopropylpyrrolidin2-yl)-9-methyl-1-oxo-2,9-dihydro1Hpyrrido[3,4b]indole-4-carboxamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 MG
351,00 €
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
351,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H34N4O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
471.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1C2=C(C(C(NC[C@@H]3CCCN3C(C)C)=O)=CN(C4CCCC4)C2=O)C5=CC=CC=C51.Cl
InChI
1S/C26H34N4O2.ClH/c1-17(2)29-14-8-11-19(29)15-27-25(31)21-16-30(18-9-4-5-10-18)26(32)24-23(21)20-12-6-7-13-22(20)28(24)3;/h6-7,12-13,16-19H,4-5,8-11,14-15H2,1-3H3,(H,27,31);1H/t19-;/m0./s1
Clave InChI
OCMGNMGYQPPMFF-FYZYNONXSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
VU0453379 is a highly selective CNS penetrant positive allosteric modulator of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) with GLP-1 EC50 = 1.3 μ,M, 59.2% GLP-1 max. VU0453379 potentiated low-dose exenatide to augment insulin secretion in primary mouse pancreatic islets. In a model of Parkinson′s disease it showed a significant reversal of haloperidol-induced catalepsy at 30 mg/kg.
VU0453379 is a highly selective CNS penetrant positive allosteric modulator of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)