Merck
SML1336
Sigma-Aldrich
VUAA1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-((4-Ethyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-N-(4-ethylphenyl)acetamide, N-(4-Ethylphenyl)-2-((4-ethyl-5-(3-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetamide, VU0099414
Seleccione un Tamaño
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
367.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C=C1)=CC=C1NC(CSC2=NN=C(C3=CN=CC=C3)N2CC)=O
InChI
1S/C19H21N5OS/c1-3-14-7-9-16(10-8-14)21-17(25)13-26-19-23-22-18(24(19)4-2)15-6-5-11-20-12-15/h5-12H,3-4,13H2,1-2H3,(H,21,25)
Clave InChI
UWCCKVJVOHTHAF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-(4-ethylphenyl)-2-((4-ethyl-5-(3-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl) thio) acetamide (VUAA1) is a non-naturally occurring[1] volatile compound.[2] It is considered as a valuable tool for insect olfactory research.[1]
VUAA1 is an agonist of the highly conserved insect odorant receptor co-receptor ion channel Orco.
VUAA1 is an agonist of the highly conserved insect odorant receptor co-receptor ion channel Orco. VUAA1 is able to activate both heteromeric and homomeric Orco-containing channels.
Cláusula de descargo de responsabilidad
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Endogenous insensitivity to the Orco agonist VUAA1 reveals novel olfactory receptor complex properties in the specialist fly Mayetiola destructor.
Corcoran JA, et al.
Scientific Reports, 8(1), 3489-3489 (2018)
Expressional and functional interactions of two Apis cerana cerana olfactory receptors.
Guo L, et al.
PeerJ, 6, e5005-e5005 (2018)