Saltar a
SML1313
BMS 204352
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3S)-(+)-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-1,3-dihydro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)-2H-indole-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
144,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
711,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10ClF4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
359.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
144,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2[C@@]1(C3=CC(Cl)=CC=C3OC)F
InChI
1S/C16H10ClF4NO2/c1-24-13-5-3-9(17)7-11(13)15(18)10-4-2-8(16(19,20)21)6-12(10)22-14(15)23/h2-7H,1H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
InChI key
ULYONBAOIMCNEH-HNNXBMFYSA-N
Application
BMS 204352 has been used in drug administration.
Biochem/physiol Actions
BMS 204352 is a potassium channel modulator.
BMS 204352 is a potassium channel modulator. Originally developed as a potent opener of large-conductance, calcium-activated (Maxi-K, KCa1.1, BK) potassium channels, BMS 204352 also acts as a positive modulator at Kv7 (KCNQ) channels.
BMS 204352 (MaxiPost [(3S)-(+)-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-1,3-dihydro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)-2H-indole-2-one)] is used to treat ischemic stroke. It also acts as an activator of KNCQ4 (KQT-like subfamily, member 4) and KCNQ5 (KQT-like subfamily, member 5) with equal potency.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML032590221E3876
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
crystalline, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
crystalline
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
color
white to beige
color
white to light brown
color
-
color
white to faint yellow
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)