Saltar a
SML0325
Retigabine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
D-23129, Ezogabine, N-(2-Amino-4-(4-fluorobenzylamino)phenyl)carbamic acid ethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
126,00 €
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
505,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18FN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
303.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8072099
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
126,00 €
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
color
white to light brown
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1=CC=C(CNC2=CC(N)=C(NC(OCC)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
PCOBBVZJEWWZFR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Retigabine (Ezogabine) is a Kv7.2-7.5 (KCNQ2-5) neuronal potassium channel opener witrh anticonvulsant activity.
Retigabine is a Kv7.2-7.5 potassium channel activator; anticonvulsant.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
90221SML1313BP563
Vigabatrin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP563
Vigabatrin
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to light brown
color
-
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retigabine
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)