Merck
SML1295
Sigma-Aldrich
RBC8
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Amino-4-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,4-dihydro-3-(2-naphthalenyl)-pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
5 MG
112,00 €
25 MG
290,00 €
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
112,00 €
25 MG
290,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H20N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
424.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1=C(C#N)C(C2=C(OC)C=CC(OC)=C2)C(C(C3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3)=NN5)=C5O1
InChI
1S/C25H20N4O3/c1-30-17-9-10-20(31-2)18(12-17)21-19(13-26)24(27)32-25-22(21)23(28-29-25)16-8-7-14-5-3-4-6-15(14)11-16/h3-12,21H,27H2,1-2H3,(H,28,29)
Clave InChI
CLMQBVUFKIKYLU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RBC8 is a selective inhibitor of the Ras-like GTPases RalA and RalB, downstream mediators of Ras signalling, without direct inihibition of Ras or RhoA activity. RBC8 binds to a site on the GDP-bound form of Ral, its inactive state, inhibiting the binding of Ral to its effectors, such as Ral-binding protein 1 (RALBP1; also known as RLIP760, which are involved in proliferation, survival, and metastasis of several human cancers. RBC8 inhibited growth in human luung cancer cell lines with IC50 values of 2.0 μM in H2122 cells and 1.3 μM in H358 cells, and also inihbited tumor xenograft growth..
RBC8 is a selective inhibitor of the Ras-like GTPases RalA and RalB.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)