Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 200,00 € |
Acerca de este artículo
200,00 €
Nombre del producto
Febuxostat, 98.5-102.0%
Quality Segment
assay
98.5-102.0%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1
InChI
1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 98.5-102.0% | description The SIRT1 Activator II, also referenced under CAS 374922-43-7, modulates the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. | description SB 203580, CAS 152121-47-6, is a highly specific, potent, cell-permeable, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of p38 MAP kinase (IC50 = 34 nM in vitro, 600 nM in cells). | description ≥98% (HPLC) |
| assay 98.5-102.0% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form film (Thin) | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Febuxostat
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?