Documentos clave
SML1252
Sigma-Aldrich
Treosulfan
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,3S)-Butanetetraol 1,4-dimesylate, (2S,3S)-Threitol 1,4-bismethanesulfonate, L-Threitol 1,4-bis(methanesulfonate), NSC 39069, Threosulphan, Treosulphan
Seleccione un Tamaño
5 MG
78,40 €
25 MG
501,00 €
78,40 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
78,40 €
25 MG
501,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.30
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
78,40 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -4.9 to -5.9°, c = 1 in acetone
color
white to beige
solubilidad
H2O: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(OCC(O)C(O)CO[S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
YCPOZVAOBBQLRI-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Alkylating agent, anti-neoplastic agent
Treosulfan is a biofunctional alkylating agent.
Treosulfan is bifunctional alkylating agent.
Treosulfan/l-threitol-1,4-bis-methanesulfonate; dihydroxybusulfan; NSC 39069. It is a prodrug of a bifunctional alkylating cytotoxic agent.[1] Treosulfan can be activated non-enzymatically to two active epoxides. It is used to treat ovarian cancer.[2]
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pre-formulation investigations for establishing a protocol for treosulfan handling and activation
El-Serafi I, et al.
Pharmaceutical Development and Technology, 1-27 (2018)
Treosulfan and fludarabine: a new toxicity-reduced conditioning regimen for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Casper J, et al.
Blood, 103(2), 725-731 (2004)