Saltar a
SML1171
GSA-10
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[(1-Hexyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl)carbonyl]amino]-benzoic acid propyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
121,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H30N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
450.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC=CC=C1N2CCCCCC)=C(C(NC3=CC=C(C(OCCC)=O)C=C3)=O)C2=O
InChI
1S/C26H30N2O5/c1-3-5-6-9-16-28-21-11-8-7-10-20(21)23(29)22(25(28)31)24(30)27-19-14-12-18(13-15-19)26(32)33-17-4-2/h7-8,10-15,29H,3-6,9,16-17H2,1-2H3,(H,27,30)
InChI key
MDLUYYGRCGDKGL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSA-10 is a novel, potent activator of the smoothened receptor (Smo).
GSA-10 is a novel, potent activator of the smoothened receptor (Smo). GSA-10 binds to Smo at a unique site compared to agonists such as SAG and purmorphamine, and is not affected by the Smo antagonist cyclopamine. GSA-10 promotes the differentiation of mesenchymal pluripotent C3H10T1/2 cells into osteoblasts.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1314540223SAB1412475
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, induces osteoblast differentiation in C3H10T1/2 multipotent mesenchymal progenitor cells
description
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized solid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
white to beige
color
-
color
-
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)