Merck
SML1010
Sigma-Aldrich
L-742001 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Z)-4-[1-Benzyl-4-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidin-4-yl]-2-hydroxy-4-oxobut-2-enoic acid hydrochloride, 4-[4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoic acid hydrochloride, L-742,001 hydrochloride, L742001 hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
149,00 €
25 MG
404,00 €
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
149,00 €
25 MG
404,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24ClNO4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
450.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O/C(C(O)=O)=C\C(C(CC1)(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CCN1CC3=CC=CC=C3)=O.Cl
InChI
1S/C23H24ClNO4.ClH/c24-19-8-6-17(7-9-19)15-23(21(27)14-20(26)22(28)29)10-12-25(13-11-23)16-18-4-2-1-3-5-18;/h1-9,14,26H,10-13,15-16H2,(H,28,29);1H/b20-14-;
Clave InChI
LMLNSXCRZNNZBT-VSOKSMTPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
L-742,001 is an inhibitor of the influenza virus RNA polymerase PA subunit.
L-742,001 is an inhibitor of the influenza virus RNA polymerase PA subunit, implicated in several roles, including endonuclease and protease activities as well as viral RNA/complementary RNA promoter binding. L-742,001 inhibits the influenza endonuclease-dependent polymerase activity with an IC50 of 430 nM.
L-742001 is useful in the treatment of influenza viral infection.[1]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Binding affinity of the L-742,001 inhibitor to the endonuclease domain of A/H1N1/PA influenza virus variants: Molecular simulation approaches.
Nguyen H, et al.
Chemical Physics, 500, 26-36 (2018)
Wenjie Wang et al.
Cell reports, 30(1), 153-163 (2020-01-09)
Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) is a tick-borne virus with 12%-30% case mortality rates and is related to the Heartland virus (HRTV) identified in the United States. Together, SFTSV and HRTV are emerging segmented, negative-sense RNA viral (sNSV) pathogens with
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.