Saltar a
SML0924
ML167
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-[4-[[(5-Methyl-2-furanyl)methyl]amino]-6-quinazolinyl]-2-furanmethanol, CID 44968231, NCGC00188654
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
110,00 €
93,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
335.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
93,50 €
Precio de catálogo110,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to gray-brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(Cc4[o]c(cc4)C)c1ncnc2c1cc(cc2)c3[o]c(cc3)CO
InChI
1S/C19H17N3O3/c1-12-2-4-14(24-12)9-20-19-16-8-13(3-6-17(16)21-11-22-19)18-7-5-15(10-23)25-18/h2-8,11,23H,9-10H2,1H3,(H,20,21,22)
InChI key
ROCFOIBAEVAOLQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML167 is a selective inhibitor of of Cdc2-like kinase 4 (Clk4).
ML167 is the first highly selective inhibitor of of Cdc2-like kinase 4 (Clk4) with an IC50 of 136 nM for Clk4, >10-fold selectivity for closely related kinases Clk1-3 and Dyrk1A/1B, and minimal activity against a panel of other kinases tested. The Cdc2-like kinases (Clk′s) and the dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinases (Dyrk′s) are involved in regulation of gene splicing. The Cdc2-like kinases phosphorylate the serine/arginine-rich (SR) proteins, a major component of the spliceosome.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1965SML1725SML2931
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white to gray-brown
color
white to brown
color
yellow to orange
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)