Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 118,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 461,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23N5O
Número CAS:
Peso molecular:
313.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Gardiquimod is a potent and specific agonist for human or mouse Toll-like receptor 7 (TLR7).
Gardiquimod is a potent and specific agonist for human or mouse Toll-like receptor 7 (TLR7). Also, at high concentration gardiquimod activates TLR8. Similarly to imiquimod, gardiquimod could mimic the effects of viral nucleic acids on the immune system.
Gardiquimod is developed as a new imidazoquinoline compound. It stimulates NF-κB (nuclear factor-κB) activation in cells expressing human or murine toll like receptor 7 (TLR7). Gardiquimod is found to be ten times more efficient than imiquimod. It induces splenocyte activation and prevents murine B16 melanoma growth and metastasis. Gardiquimod might serve as a therapeutic agent to prevent HIV-1 (human immunodeficiency virus - 1) transmission. It hinders the life cycle of HIV-1, by blocking the action of HIV-1 reverse transcriptase.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cytokine Receptors (Interleukin-1 Receptor/TIR Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 500 mg | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C) | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to tan | color - | color - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?