Saltar a
SML0812
NBD-556
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N1-(4-Chlorophenyl)-N2-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-ethanediamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
93,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24ClN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
337.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
93,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C(=O)NC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C
InChI
1S/C17H24ClN3O2/c1-16(2)9-13(10-17(3,4)21-16)20-15(23)14(22)19-12-7-5-11(18)6-8-12/h5-8,13,21H,9-10H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,23)
InChI key
ZKXLQCIOURANAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4 that recognizes the HIV-1 envelope protein gp120.
NBD-556 is small molecule mimetic of CD4. NBD-556 recognizes the HIV-1 envelope protein gp120 and induces restructuring of gp120 analogous to CD4 binding. The CD4-induced conformational change in gp120 is necessary for interaction with CCR5.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0066SML0542SML1804
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to brown
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)