Gastar 450 € — Ahorrar 5 %; Gastar 700 € — Ahorrar 10 %; Gastar 1300 € — Ahorrar 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 73,00 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 292,00 € 248,20 € |
Acerca de este artículo
73,00 €
Ahorre hasta 15 %
Nombre del producto
EUK-134, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, faint to very dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mn+2]Cl.N(=Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])CCN=Cc1c(c(ccc1)OC)[O-]
InChI
1S/C18H20N2O4.ClH.Mn/c1-23-15-7-3-5-13(17(15)21)11-19-9-10-20-12-14-6-4-8-16(24-2)18(14)22;;/h3-8,11-12,21-22H,9-10H2,1-2H3;1H;/q;;+3/p-3
InChI key
YUZJJFWCXJDFOQ-UHFFFAOYSA-K
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥97.0% (H-NMR) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97.0% (H-NMR) |
| form powder | form powder | form powder | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 1 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?