Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 147,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 436,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H27ClN2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
443.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Application
Calhex 231 hydrochloride has been used:
- as a calcium-sensing receptor (CaSR) antagonist: to test its impact on hearing in rats
- to test its effect on blood pressure levels spontaneous hypertensive rats (SHRs)
- to test its effect on acoustic response bias in zebrafish
- in Caco-2 cells to test its effect on, overexpression of fibroblast growth factor-23 (FGF-23 )
Biochem/physiol Actions
Calhex 231 is a negative allosteric modulator of the calcium sensing receptor CaSR.
Calhex 231 is a negative allosteric modulator of the calcium sensing receptor CaSR. Calhex 231 blocks calcium-induced accumulation of inositol phosphate with an IC50 of 0.36 μM.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: ≥18 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?