Saltar a
SML1386
Calindol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-[[[1-(1-Naphthyl)ethyl]amino]methyl]-1H-indole hydrochloride, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-methanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
224,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
336.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
224,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.C[C@@H](NCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
InChI key
KFILKQPBQZIRST-XFULWGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Calcimimetic; Ca Sensing Receptor (CaSR) Agonist
Calindol is a calcimimetic Ca Sensing Receptor (CaSR) agonist. It is a positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 value of 1 μM and a maximum stimulation of 130% of the 10mM Ca2+ activation in triggering PI hydrolysis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I2909SML0190S1697
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ~24 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to tan
color
white
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)