Saltar a
SML0627
ML-SA1
≥95% (HPLC), powder, TRPML channel agonist
Sinónimos:
1-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethyl-quinoline, 2-(2-Oxo-2-(2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethyl)isoindoline-1,3-dione, Mucolipin Synthetic Agonist 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
153,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
362.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
ML-SA1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(C(=O)c4c(cccc4)C3=O)CC(=O)N1C(CC(c2c1cccc2)C)(C)C
InChI
1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
InChI key
KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Application
ML-SA1 has been used as a transient receptor potential cation channel mucolipin 1 (TRPML1/ML1) agonist.
Biochem/physiol Actions
ML-SA1 is a potent and selective cell permeable agonist of lysosomal mucolipin transient receptor potential channels (TRPML) 1, 2, 3 that significantly increases [Ca2+]cyt in HEK293 cells stably- or transiently-expressing mutant TRPML1 channels ML1-4A.
ML-SA1 is a potent and selective cell permeable agonist of lysosomal mucolipin transient receptor potential channels (TRPML) 1, 2, 3.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2247K3519SML0140
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to light tan
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)