Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 126,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 505,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24ClN3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
457.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
ML-SA5 is a potent TRPML cation channel agonist that activates whole-endolysosomal TRPML1 (ML1) currents in DMD myoblasts at a higher potency than ML-SA1 (EC50 = 285 nM vs 10 μM). ML-SA5 ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-knockout, mice in vivo (2 or 5 mg/kg/day i.p.) by facilitating sarcolemma repair, thereby reducing skeletal and cardiac muscle damage with no apparent toxicity to the animals.
Potent TRPML1 cation channel agonist that ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-KO, mice and with a higher potency than ML-SA1.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?