Saltar a
SML0571
SB-612111 hydrochloride
≥98% (HPLC), Nociceptin receptor antagonist, powder
Sinónimos:
(5S,7S)-7-[[4-(2,6-Dichlorophenyl)-1-piperidinyl]methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-1-methyl-5H-benzocyclohepten-5-ol hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
163,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
523,00 €
444,55 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H29Cl2NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
454.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
SB-612111 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1)Cl)C2CCN(CC2)C[C@@H]3C[C@@H](c4c(c(ccc4)C)CC3)O.Cl
InChI
1S/C24H29Cl2NO.ClH/c1-16-4-2-5-20-19(16)9-8-17(14-23(20)28)15-27-12-10-18(11-13-27)24-21(25)6-3-7-22(24)26;/h2-7,17-18,23,28H,8-15H2,1H3;1H/t17-,23-;/m0./s1
InChI key
DCKUVQADDNMWEF-DQFHVVJASA-N
Biochem/physiol Actions
SB-612111 is a potent antagonist of the nociceptin receptor ORL-1. SB-612111 binds to ORL-1 with high affinity (Ki = 0.33 nM) but has very low affinity for classic opioid receptors. The compound SB-612111 antagonizes the anti-morphine effects of nociceptin and blocks nociceptin-induced thermal hyperalgesia.
SB-612111 is an opiate receptor-like orphan receptor (ORL-1).
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1010SML0800SML2324
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)