Saltar a
SML0503
9(S)-HODE
≥98% (HPLC), metabolite of linoleic acid, solution
Sinónimos:
9S-Hydroxy-10E,12Z-octadecadienoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
150,00 €
500 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
598,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O3
Número CAS:
Peso molecular:
296.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solution
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
9(S)-HODE, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
concentration
1 mg/mL in ethanol
color
colorless to light yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC/C=C\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-17(19)15-12-9-7-10-13-16-18(20)21/h6,8,11,14,17,19H,2-5,7,9-10,12-13,15-16H2,1H3,(H,20,21)/b8-6-,14-11+/t17-/m1/s1
InChI key
NPDSHTNEKLQQIJ-UINYOVNOSA-N
Biochem/physiol Actions
9(S)-HODE is a pro-inflammatory linoleic acid lipoxygenation product.
9(S)-HODE is produced by the lipoxygenation of linoleic acid. It is a major component of plasma oxidized low-density lipoprotein. 9-HODE has been shown to stimulate cell proliferation and and extracellular matrix synthesis in human mesangial cells via PPARgamma. Pro-inflammatory effects of 9-HODE, acting through the receptor GPR132, can contribute to atherosclerosis progression. 9-HODE has also been shown to activate spinal TRPV1, leading to inflammatory hyperalgesia.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
900130E04397
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E), ethanol solution
description
~100 mg/mL in ethanol, analytical standard
form
solution
form
ethanol solution
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
99% (TLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to light yellow
color
-
color
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)