Saltar a
SML0294
ABL127
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3R)-1,2-Dicarboxylic acid, 3-cyclopentyl-4-oxo-3-phenyl-1,2-diazetidine 1,2-dimethyl ester, (3R)-Dimethyl 3-cyclopentyl-4-oxo-3-phenyl-1,2-diazetidine-1,2-dicarboxylate, CID24856225
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
332.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@](C2=CC=CC=C2)(C3CCCC3)N(C(OC)=O)N1C(OC)=O
InChI
1S/C17H20N2O5/c1-23-15(21)18-14(20)17(13-10-6-7-11-13,19(18)16(22)24-2)12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9,13H,6-7,10-11H2,1-2H3/t17-/m0/s1
InChI key
ZRHWCAFAIHTQKD-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
ABL127 is a potent and selective inhibitor of Protein phosphatase methylesterase-1 (PME-1 or PPME-1).
ABL127 is a potent and selective inhibitor of Protein phosphatase methylesterase-1 (PME-1 or PPME-1). IC50 values were 11.1 nM and 6.4 nM in MDA-MB-231 and HEK 293T cells with no activity detected against >50 other serine hydrolases. PME-1 regulates the methylesterification state of protein phosphatase 2A (PP2A) and is implicated in cancer and neurodegeneration.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)