Saltar a
SML2450
BIIE 0246 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
AR-H 053591 hydrochloride, BIIE-0246 hydrochloride, N-[(1S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-1,2,4-triazolidin-4-yl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-1-[2-[4-(6,11-dihydro-6-oxo-5H-dibenz[b,e]azepin-11-yl)-1-piperazinyl]-2-oxoethyl]cyclopentaneacetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
164,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
659,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H57N11O6 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
896.05 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2([n]([c]([n]([c]2=O)CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)CC8(CCCC8)CC(=O)N4CCN(CC4)C5c6c(cccc6)NC(=O)c7c5cccc7)CCCNC(=N)N)=O)c3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C49H57N11O6/c50-46(51)53-25-13-22-40(45(64)52-26-27-58-47(65)59(34-14-3-1-4-15-34)60(48(58)66)35-16-5-2-6-17-35)54-41(61)32-49(23-11-12-24-49)33-42(62)56-28-30-57(31-29-56)43-36-18-7-8-19-37(36)44(63)55-39-21-10-9-20-38(39)43/h1-10,14-21,40,43H,11-13,22-33H2,(H,52,64)(H,54,61)(H,55,63)(H4,50,51,53)/t40-,43?/m0/s1
InChI key
RSJAXPUYVJKAAA-JPGJPTAESA-N
Biochem/physiol Actions
BIIE0246 is a high-affinity, competitive non-peptide antagonist for the neuropeptide Y (NPY) Y2 receptor (Ki = 8-15 nM). BIIE0246 potently blocks NPY effects in rat hippocampus.
First selective non-peptide neuropeptide Y Y2 receptor antagonist
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2911SML2921SML2331
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)