Merck
SML0260
Sigma-Aldrich
ST1936
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(5-chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)CCc1c(C)[nH]c2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C13H17ClN2/c1-9-11(6-7-16(2)3)12-8-10(14)4-5-13(12)15-9/h4-5,8,15H,6-7H2,1-3H3
Clave InChI
KSYMELKKLOFABL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ST1936 is a high affinity 5-HT6-specific agonist (Ki = 13 nM). The IC50 for competition of LSD from 5-HT6 expressed in HEK cells is 40 nM, and the EC50 for stimulating cAMP production is 16 nM.
ST1936 is a serotonin 5-HT6 agonist
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Srijit Das et al.
eLife, 9 (2020-04-24)
Germ cells are vulnerable to stress. Therefore, how organisms protect their future progeny from damage in a fluctuating environment is a fundamental question in biology. We show that in Caenorhabditis elegans, serotonin released by maternal neurons during stress ensures the
Artículos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.