SML0172
Cercosporamide from Cercosporidium henningsii
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Dibenzofurancarboxamide
Seleccione un Tamaño
385,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
385,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
solubilidad
chloroform: 1 mg/mL
ethyl acetate: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL (Solution in DMSO is unstable and thus should be freshly prepared.)
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C16H13NO7/c1-5(18)10-7(20)4-9-16(2,14(10)22)12-8(21)3-6(19)11(15(17)23)13(12)24-9/h3-4,19-21H,1-2H3,(H2,17,23)/t16-/m1/s1
Clave InChI
GEWLYFZWVLXQME-MRXNPFEDSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?