Merck
SML0125
Sigma-Aldrich
CPA 1 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
NSC 623721 hydrate, Naphtho[2,1-b:7,6-b′]difuran-2,8-dicarboxylic acid hydrate
Seleccione un Tamaño
5 MG
150,00 €
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
150,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H8O6 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
296.23 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
gray-brown
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.OC(=O)c1cc2cc3ccc4oc(cc4c3cc2o1)C(O)=O
InChI
1S/C16H8O6.H2O/c17-15(18)13-4-8-3-7-1-2-11-10(6-14(21-11)16(19)20)9(7)5-12(8)22-13;/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20);1H2
Clave InChI
HKVITMNNEVXIGB-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CPA 1 is a potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases). CPA 1 is selective for CK2 and Pim kinases (Pim-1, Pim-2, and Pim-3) when evaluated against a panel of 112 protein kinases.
Potent, selective, ATP-competitive dual inhibitor of protein kinase casein kinase 2 (CK2) and proviral insertion Moloney virus kinases (Pim kinases)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)