Saltar a
SML2810
Prostetin Trifluoroacetic acid salt
≥98% (HPLC), MAP4K inhibitor, powder
Sinónimos:
2-(4-(4-(3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzyl)piperazin-1-yl)ethan-1-ol Trifluoroacetic acid salt, 2-(4-(4-(3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzyl)piperazin-1-yl)ethanol Trifluoroacetic acid salt, 4-[[4-[3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]phenyl]methyl]-1-piperazineethanol Trifluoroacetic acid salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
147,00 €
124,95 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
566,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H27ClN4O · xC2HF3O2
Peso molecular:
446.97 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
124,95 €
Precio de catálogo147,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Prostetin Trifluoroacetic acid salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Prostetin is an orally available, blood-brain barrier-penetrant, potent and metabolically stable inhibitor of the mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase (MAP4K, or HGK) that exhibits neuroprotective and anti-inflammatory properties. Prostetin is more potent than URMC-099 in motor neuron survival assay. Prostetin rescues CPA-induced neurodegeneration in motor neurons.
orally available, blood-brain barrier-penetrant, potent and metabolically stable inhibitor of MAP4K (HGK) that exhibits neuroprotective properties
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1145SML2384SML0773
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)