SML0047
MoTP
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
33N14, 4-(4-Morpholinobutylthio)phenol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥80 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1ccc(SCCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C14H21NO2S/c16-13-3-5-14(6-4-13)18-12-2-1-7-15-8-10-17-11-9-15/h3-6,16H,1-2,7-12H2
Clave InChI
YHKNLUTUXZDOQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable