Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 160,00 € 136,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 640,00 € 544,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N3OS2
Número CAS:
Peso molecular:
367.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
136,00 €
Precio de catálogo160,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
YM-08 is a Heat Shock Protein 70 (Hsp70) inhibitor that is blood-brain barrier permeable. YM-08 is a neutral derivative of the Hsp70 inhibitor MKT-077. MKT-077 reduces tau levels in cellular models, but it doesn′t penetrate the blood brain barrier. Although YM-08 was somewhat less effective than MKT-077 in anti-tau and anticancer assays, it selectively reduced pathogenic tau in brain slices, which MKT-077 did not. Furthermore,YM-08 was not retained in the kidney leading one to speculate that it would not have the nephrotoxicity that was a problem for MKT-077 in clinical trials.
YM-08 is a Heat Shock Protein 70 inhibitor that is blood-brain barrier permeable.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color yellow to orange | color orange to dark red | color orange to red | color yellow to orange-brown |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?