Saltar a
SMB00550
Aceritannin
≥85% (LC/MS-UV)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
295,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20O13
Número CAS:
Peso molecular:
468.37
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
295,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(O)C(O)=CC(C(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)OC2)=O)=C1
InChI
1S/C20H20O13/c21-9-1-7(2-10(22)15(9)25)19(29)32-5-13-17(27)18(28)14(6-31-13)33-20(30)8-3-11(23)16(26)12(24)4-8/h1-4,13-14,17-18,21-28H,5-6H2/t13-,14+,17-,18-/m1/s1
InChI key
IGKWMHUOBKCUQU-LTCOOKNTSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SMB00574SMB00553SMB00534
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥90% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)