Saltar a
SMB00534
Haploperoside E
≥85% (LC/MS-UV)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
439,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O17
Número CAS:
Peso molecular:
646.59
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](C)O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC)C=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)[C@H](O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C28H38O17/c1-9-17(30)20(33)23(36)26(40-9)39-8-15-19(32)22(35)25(45-27-24(37)21(34)18(31)10(2)41-27)28(44-15)43-14-7-12-11(6-13(14)38-3)4-5-16(29)42-12/h4-7,9-10,15,17-28,30-37H,8H2,1-3H3/t9-,10-,15+,17-,18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
LLQBCHODNVGKSF-RVXDDWIJSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SMB00533SMB00550SMB00574
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥85% (LC/MS-UV)
description
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥85% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)