Saltar a
SMB00548
3-(1,1-Dimethylallyl)-8-hydroxy-7-methoxycoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
7-hydroxy-8-methoxy-3-(2-methylbut-3-en-2-yl)chromen-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
420,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
260.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
420,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C(C)(C)C=C)=CC(C=CC(OC)=C2O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-5-15(2,3)10-8-9-6-7-11(18-4)12(16)13(9)19-14(10)17/h5-8,16H,1H2,2-4H3
InChI key
KNZZAAGBIUZSNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D5564SML3107
description
≥95% (LC/MS-UV)
description
≥97%, powder
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)