SMB00375
Nadifloxacin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Nadifloxacin, 9-fluoro-6,7-dihydro-8-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid, Acuatim, Jinofloxacin, OPC-7251, 9-Fluoro-6,7-dihydro-8-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (Organic)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to yellow
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | interferes
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C19H21FN2O4/c1-10-2-3-12-16-13(18(24)14(19(25)26)9-22(10)16)8-15(20)17(12)21-6-4-11(23)5-7-21/h8-11,23H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
Clave InChI
JYJTVFIEFKZWCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?