Saltar a
SML3785
Levonadifloxacin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5S)-9-Fluoro-6,7-dihydro-8-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-Nadifloxacin, (S)-9-Fluoro-8-(4-hydroxypiperidin-1-yl)-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid, WCK 771
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
95,50 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
385,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21FN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
360.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
95,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Levonadifloxacin is a potent benzoquinolizine fluoroquinolone antibiotic that is affective against Gram-positive and Gram-negative bacteria, including methicillin- and quinolone-resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis and atypical pathogens. It appears that Levonadifloxacin targets staphylococcal DNA gyrase, unlike other quinolones, which primarily inhibit DNA topoisomerase IV.
Potent benzoquinolizine fluoroquinolone antibiotic that is affective against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)