SMB00117
Vernodalol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)C(=C)[C@H]1[C@H](O)[C@H]2C(=C)C(=O)OC[C@]2(C[C@@H]1OC(=O)C(=C)CO)C=C
InChI
1S/C20H24O8/c1-6-20-7-13(28-17(23)10(2)8-21)14(11(3)18(24)26-5)16(22)15(20)12(4)19(25)27-9-20/h6,13-16,21-22H,1-4,7-9H2,5H3/t13-,14+,15+,16-,20+/m0/s1
Clave InChI
FZALQGCQQJLGKE-BBNZOYGDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable