Merck
SMB00150
Sigma-Aldrich
2,4-dihydroxyheptadec-16-enyl acetate
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H36O4
Número de CAS:
Peso molecular:
328.49
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Análisis
≥95% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@@H](O)C[C@@H](O)CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C19H36O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(21)15-19(22)16-23-17(2)20/h3,18-19,21-22H,1,4-16H2,2H3/t18-,19-/m0/s1
Clave InChI
NLBYRERHXBTBBR-OALUTQOASA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable