SMB01053
Arnicolide C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl-11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Análisis
≥90% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
mol peso
334.41
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Características y beneficios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable