Merck
SMB00105
Sigma-Aldrich
Isorhapontin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24O9
Número de CAS:
Peso molecular:
420.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2
InChI
1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Clave InChI
KLPUXMNQDCUPNO-DXKBKAGUSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Almuth Hammerbacher et al.
Plant physiology, 157(2), 876-890 (2011-08-26)
Stilbenes are dibenzyl polyphenolic compounds produced in several unrelated plant families that appear to protect against various biotic and abiotic stresses. Stilbene biosynthesis has been well described in economically important plants, such as grape (Vitis vinifera), peanut (Arachis hypogaea), and