As listed in the 'PROPERTIES' section, this product can be solubilized at 15 mg/mL in DMSO.
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 127,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 393,00 € |
Acerca de este artículo
127,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-19-15-8-10(4-5-14(15)18)2-3-11-6-12(16)9-13(17)7-11/h2-9,16-18H,1H3/b3-2+
InChI key
ANNNBEZJTNCXHY-NSCUHMNNSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to light brown | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isorhapontigenin
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the recommended diluent for isorhapontigenin
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-