Merck
SMB00101
Sigma-Aldrich
Clerodin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34O7
Número de CAS:
Peso molecular:
434.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1C[C@H](OC(C)=O)[C@]2(COC(C)=O)[C@H](CCC[C@]23CO3)[C@@]1(C)[C@@H]4C[C@H]5C=CO[C@H]5O4
InChI
1S/C24H34O7/c1-14-10-20(30-16(3)26)24(13-28-15(2)25)18(6-5-8-23(24)12-29-23)22(14,4)19-11-17-7-9-27-21(17)31-19/h7,9,14,17-21H,5-6,8,10-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19+,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Clave InChI
CNIWQELMLPUFOS-NVSXQWMQSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)