Merck
PHL89545
Fraxin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin 8-β-D-glucopyranoside, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 8-(β-D-Glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-6-methoxycoumarin, Fraxetin 8-β-D-glucopyranoside, Fraxetol-8-glucoside, Fraxoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
227,00 €
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
227,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18O10
Número de CAS:
Peso molecular:
370.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c1O
InChI
1S/C16H18O10/c1-23-7-4-6-2-3-9(18)25-14(6)15(11(7)20)26-16-13(22)12(21)10(19)8(5-17)24-16/h2-4,8,10,12-13,16-17,19-22H,5H2,1H3/t8-,10-,12+,13-,16+/m1/s1
Clave InChI
CRSFLLTWRCYNNX-QBNNUVSCSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)