Documentos clave
SCP0057
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Docosapeptide / BAM 22P
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C130H184N38O31S2
Peso molecular:
2839.22
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥70%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly
Aplicación
BAM-22P is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)