SCP0028
Bovine Adrenal Medulla Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
product name
BAM 3200 Bovine Adrenal Medulla Peptide E, ≥95% (HPLC)
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥70%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
Aplicación
Bovine Adrenal Medulla Peptide E is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable