Saltar a
SCP0002
Acetyl-Amyloid β 25-35
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
92,90 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H83N13O15S1
Peso molecular:
1102.31
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
92,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid-β (Aβ) peptides are a major component of the senile plaques characteristic of the Alzheimer brain. It is a type- I transmembrane protein. The amyloid β precursor protein is cleaved to amyloid peptides 36-43 amino acids in length. Aβ (25-35) represents the region that aggregates during plaque formation and is a functional domain implicated in both neurotrophic and neurotoxic effects. The gene encoding amyloid-β is localized on human chromosome 21. Acetylation may improve stability in in vitro and in vivo assays.
Application
Acetyl-Amyloid β 25-35 has been used to prepare rat models with Alzheimer′s disease.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SCP0029A2201AG968
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>97.0%
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
(Clear dry film)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)