Documentos clave
SCP0029
Sigma-Aldrich
[Gly22]-Amyloid β 1-40 Arctic human
≥95% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
500 μG
240,00 €
1 MG
355,00 €
240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 μG
240,00 €
1 MG
355,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C191H291N53O56S1
Peso molecular:
4257.74
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.77
240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥75%
condiciones de almacenamiento
protect from light
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Gly-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
Descripción general
β-Amyloid peptides are the major constituents of senile plaques and neurofibrillary tangles that occur in the hippocampus, neocortex, and amygdala of patients with Alzheimer′s disease. Aβ (1-40) whether soluble or insoluble differentiates AD vs high pathology controls. The Arctic mutation E22G causes early onset of Alzheimer′s compared to wild type and promotes protofibril formation and neurotoxicity.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anna Itkin et al.
PloS one, 6(3), e18250-e18250 (2011-04-06)
Amyloid β-peptide (Aβ) is directly linked to Alzheimer's disease (AD). In its monomeric form, Aβ aggregates to produce fibrils and a range of oligomers, the latter being the most neurotoxic. Dysregulation of Ca(2+) homeostasis in aging brains and in neurodegenerative