SCJ4600019
CF™ 555 amine
suitable for fluorescence
Seleccione un Tamaño
240,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
240,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
ε (coeficiente de extinción)
150000 at 555 nm
cociente de absorbancia
A280/555 nm 0.08
fluorescencia
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Características y beneficios
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)