SAE0196
Achromopeptidase from bacteria
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research
Sinónimos:
Bacterial Protease
Seleccione un Tamaño
168,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
168,00 €
Productos recomendados
origen biológico
bacterial
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥1000 U/mg
Características
DNA free
técnicas
DNA extraction: suitable
idoneidad
suitable for cell lysis
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
The study of microbial communities has been revolutionized in recent years by the widespread adoption of culture independent analytical techniques such as 16S rRNA gene sequencing and metagenomics. Since DNA contamination during sample preparation is a major problem of these sequence-based approaches, DNA extraction reagents free of DNA contaminants are essential. This product undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating microbial DNA using 35 cycles PCR amplification of 16S and 18S rDNA using universal primer sets.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Free of detectable microbial DNA, ensuring the accuracy of metagenomics and other culture-independent sequencing methods
Undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating microbial DNA
Optimum pH of 8.5-9 allows for use in a wide range of microbiome studies
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.