Saltar a
SAE0153
Leupeptin Ready Made Solution
Non-freezing solution, 5 mg/ml
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
132,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
ready-to-use solution
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
ready-to-use solution
concentration
5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Leupeptin is a tripeptide protease inhibitor that is naturally produced in Actinomyces / Streptomyces. Known also as N-acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-arginal, leupeptin is a reversible competitive inhibitor of cysteine, serine, and thiol proteases.
Features and Benefits
  • Inhibitor of serine and cysteine proteases
  • Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B
  • Does not inhibit pepsin, cathepsin A, cathepsin D, thrombin, or α-chymotrypsin
  • Effective concentration: 10 μM - 100 μM
  • Convenient 5 mM non-freezing solution, ready to dilute to the desired working concentration
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L2884108976SML3001
description
Non-freezing solution, 5 mg/ml
description
microbial, ≥90% (HPLC)
description
Synthetic version of the microbial-derived inhibitor Leupeptin against trypsin-like and cysteine protease activities.
description
0.2 μm filtered, 20mg/mL in 20mM HEPES
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
assay
-
form
ready-to-use solution
form
powder
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
concentration
5 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)