Saltar a
108976
Leupeptin, Hemisulfate, Synthetic
Synthetic version of the microbial-derived inhibitor Leupeptin against trypsin-like and cysteine protease activities.
Sinónimos:
Leupeptin, Hemisulfate, Synthetic, Ac-LLR-CHO, 1/2H2SO4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
176,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
279,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H38N6O4 · 0.5H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
475.59
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95% (sum of isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H](=C(N)N)CCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CC(C)C)C=O
InChI
1S/C20H38N6O4/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23)/p+1/t15-,16-,17-/m0/s1
InChI key
GDBQQVLCIARPGH-ULQDDVLXSA-O
General description
Synthetic version of the microbial-derived inhibitor Leupeptin (Cat. No. 108975 ) against trypsin-like and cysteine protease activities.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Ac-Leu-Leu-arginal, hemisulfate
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L2884L5793L8511
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 10 mM (Solutions are stable for a week at 4 °C. Stock solutions are stable up to 6 months at −20 °C.), H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c