SAE0051
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Enterococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinónimos:
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, GPO, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
Seleccione un Tamaño
277,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
277,00 €
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥35 unit/mg solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)